Learn More
CPN2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18279466 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18279466 0.1 mL 0.10 ml
18481272 25 μL 25 microlitros
2 options
Artikelnummer. 18279466
Marke: Novus Biologicals NBP190873
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
CPN2 Polyclonal specifically detects CPN2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno CPN2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen ACBP, arginine carboxypeptidase (carboxypeptidase N), carboxypeptidase N 83 kDa chain, carboxypeptidase N large subunit, carboxypeptidase N regulatory subunit, carboxypeptidase N subunit 2, carboxypeptidase N, polypeptide 2, polypeptide 2, 83kD
Símbolos de los genes CPN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:FDTNYNLFNLALHGNPWQCDCHLAYLFNWLQQYTDRLLNIQTYCAGPAYLKGQVVPALNEKQLVCPVTRDHLGFQVTWPDESKAGGSWDLAVQERAARSQCTYSNPEGTVVLACDQAQCRWLNVQLSPWQGSLGLQYNASQEW
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1370
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.