missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CPN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CPN1 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16801574
|
Proteintech
13385-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16891564
|
Proteintech
13385-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CPN1 is a plasma metallo-protease that cleaves basic amino acids from the C terminal of peptides and proteins. The protein is important in the regulation of peptides like kinins and anaphylatoxins, and has also been known as kininase-1 and anaphylatoxin inactivator. This protein is a tetramer comprised of two identical regulatory subunits and two identical catalytic subunits.Especificaciones
| CPN1 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat, Human | |
| P15169, Q9EQV8, Q9JJN5 | |
| 1369, 365466, 93721 | |
| CPN1 Fusion Protein Ag4035 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CPN1 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ACBP, Anaphylatoxin inactivator, Arginine carboxypeptidase, CPN, CPN1, Kininase 1, Lysine carboxypeptidase, Plasma carboxypeptidase B, SCPN, Serum carboxypeptidase N | |
| Cpn1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto