missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPN1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16891564 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16891564 150 μL 150 microlitros
16801574 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16891564

Marca: Proteintech 133851AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CPN1 is a plasma metallo-protease that cleaves basic amino acids from the C terminal of peptides and proteins. The protein is important in the regulation of peptides like kinins and anaphylatoxins, and has also been known as kininase-1 and anaphylatoxin inactivator. This protein is a tetramer comprised of two identical regulatory subunits and two identical catalytic subunits.

Especificaciones

Antígeno CPN1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CPN1
N.º de referencia del gen P15169, Q9EQV8, Q9JJN5
Alias de gen ACBP, Anaphylatoxin inactivator, Arginine carboxypeptidase, CPN, CPN1, Kininase 1, Lysine carboxypeptidase, Plasma carboxypeptidase B, SCPN, Serum carboxypeptidase N
Símbolos de los genes Cpn1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CPN1 Fusion Protein Ag4035
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1369, 365466, 93721
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.