Descripción
CPN1 Polyclonal antibody specifically detects CPN1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | CPN1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gen | ACBP, Anaphylatoxin inactivator, Arginine carboxypeptidase, Carboxypeptidase N polypeptide 1, carboxypeptidase N polypeptide 1 50 kD, Carboxypeptidase N small subunit, carboxypeptidase N, polypeptide 1, carboxypeptidase N, polypeptide 1, 50kD, CPNcarboxypeptidase N catalytic chain, EC 3.4.17, EC 3.4.17.3, FLJ40792, kininase I, Kininase-1, Lysine carboxypeptidase, Plasma carboxypeptidase B, SCPNcarboxypeptidase N catalytic subunit, Serum carboxypeptidase N |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 209-458 of human CPN1 (NP_001299.1). FVLSANLHGGAVVANYPYDKSFEHRVRGVRRTASTPTPDDKLFQKLAKVYSYAHGWMFQGWNCGDYFPDGITNGASWYSLSKGMQDFNYLHTNCFEITLELSCDKFPPEEELQREWLGNREALIQFLEQVHQGIKGMVLDENYNNLANAVISVSGINHDVTSGDHGDYFRLLLPGIYTVSATAPGYDPETVTVTVGPAEPTLVNFHLKRSIPQVSPVRRAPSRRHGVRAKVQPQARKKEMEMRQLQRGPA |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?