Learn More
CPN1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200061882 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.01 ml
0.02 ml
18618312 0.02 mL 0.02 ml
18638052 0.1 mL 0.01 ml
2 options
Código de producto. 18618312
Marca: Novus Biologicals NBP2925240.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
CPN1 Polyclonal antibody specifically detects CPN1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno CPN1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen ACBP, Anaphylatoxin inactivator, Arginine carboxypeptidase, Carboxypeptidase N polypeptide 1, carboxypeptidase N polypeptide 1 50 kD, Carboxypeptidase N small subunit, carboxypeptidase N, polypeptide 1, carboxypeptidase N, polypeptide 1, 50kD, CPNcarboxypeptidase N catalytic chain, EC 3.4.17, EC 3.4.17.3, FLJ40792, kininase I, Kininase-1, Lysine carboxypeptidase, Plasma carboxypeptidase B, SCPNcarboxypeptidase N catalytic subunit, Serum carboxypeptidase N
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 209-458 of human CPN1 (NP_001299.1). FVLSANLHGGAVVANYPYDKSFEHRVRGVRRTASTPTPDDKLFQKLAKVYSYAHGWMFQGWNCGDYFPDGITNGASWYSLSKGMQDFNYLHTNCFEITLELSCDKFPPEEELQREWLGNREALIQFLEQVHQGIKGMVLDENYNNLANAVISVSGINHDVTSGDHGDYFRLLLPGIYTVSATAPGYDPETVTVTVGPAEPTLVNFHLKRSIPQVSPVRRAPSRRHGVRAKVQPQARKKEMEMRQLQRGPA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1369
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.