missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CPEB4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200041559 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18439010 25 ul 25 microlitros
18060004 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18439010

Marca: Novus Biologicals NBP18138425ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CPEB4 Polyclonal specifically detects CPEB4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CPEB4
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen CPE-binding protein 4, cytoplasmic polyadenylation element binding protein 4, cytoplasmic polyadenylation element-binding protein 4, hCPEB-4, KIAA1673CPE-BP4
Símbolos de los genes CPEB4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:GDYGFGVLVQSNTGNKSAFPVRFHPHLQPPHHHQNATPSPAAFINNNTAANGSSA
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 ul
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80315
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.