Learn More
CP110 Mouse anti-Human, Clone: 1A3C12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CP110 |
|---|---|
| Clon | 1A3C12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16858335
|
Proteintech
66448-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16848335
|
Proteintech
66448-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
GSG2 is required for normal alignment of chromosomes at metaphase.Especificaciones
| CP110 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Centrosomal protein of 110 kDa, CP110, CP110 protein, KIAA0419 | |
| CCP110 | |
| IgG2a | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 1A3C12 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| O43303 | |
| 9738 | |
| CP110 Fusion Protein Ag3489 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CCP110 |