Learn More
CP110 Mouse anti-Human, Clone: 1A3C12, Proteintech
Código de producto. 16858335 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16858335 20 μL 20 microlitros
16848335 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16858335
Marca: Proteintech 664481IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
GSG2 is required for normal alignment of chromosomes at metaphase.
Especificaciones
Antígeno CP110
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1A3C12
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CCP110
N.º de referencia del gen O43303
Alias de gen Centrosomal protein of 110 kDa, CP110, CP110 protein, KIAA0419
Símbolos de los genes CCP110
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CP110 Fusion Protein Ag3489
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a