Learn More
COXIV Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3C7D2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno COXIV
Clon 3C7D2
Concentración 1.07 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16807295
Ver documentos
Proteintech
60251-1-IG-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16897285
Ver documentos
Proteintech
60251-1-IG-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This antibody is specific to COX4I1 and do not cross reacts with COX4I2.
Cytochrome c oxidase (COX) is the terminal enzyme of the mitochondrial respiratory chain. It is a multi-subunit enzyme complex that couples the transfer of electrons from cytochrome c to molecular oxygen and contributes to a proton electrochemical gradient across the inner mitochondrial membrane. The complex consists of 13 mitochondrial- and nuclear-encoded subunits. The functions of the nuclear-encoded subunits are unknown but they may play a role in the regulation and assembly of the complex. COX4 (COX4I1) is one of the nuclear-coded polypeptide chains of cytochrome c oxidase, the terminal oxidase in mitochondrial electron transport.
Spezifikation
Spezifikation
COXIV
1.07 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
COX IV 1, COX4, COX4I1, COXIV, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1 mitochondrial
COX4I1
IgG1
Protein G
Antibody
3C7D2
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
P13073, P19783
12857, 1327
COXIV Fusion Protein Ag20551
Primary
-20°C
COX4I1
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt