missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX6B2 Antibody (OTI1F5), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18185253 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18185253 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18185253 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272379AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

COX6B2 Monoclonal specifically detects COX6B2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX6B2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F5
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Cancer/testis antigen 59, COX VIb-2, COXVIB2, CT59MGC119094, cytochrome c oxidase subunit 6B2, Cytochrome c oxidase subunit VIb isoform 2, cytochrome c oxidase subunit VIb polypeptide 2 (testis), cytochrome c oxidase subunit VIb, testes specific, cytochrome c oxidase subunit VIb, testes-specific, Cytochrome c oxidase subunit VIb, testis-specific isoform, FLJ32865, FLJ46422
Símbolos de los genes COX6B2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human COX6B2 (NP_653214) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 125965.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.