missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX5b Rabbit anti-Human, Clone: 21, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7194589 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18222857 50 μg 50 microlitros
18208796 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18222857

Marca: Novus Biologicals NBP29031250UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

COX5b Monoclonal specifically detects COX5b in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX5b
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 21
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen COXVB, Cytochrome c oxidase polypeptide Vb, cytochrome c oxidase polypeptide VB, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit Vb
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human COX5b Protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1329
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.