Learn More
COX5A Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200103237 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30228930 20 μL 20 microlitros
30228487 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30228930
Marca: Novus Biologicals NBP33826420ul
Rabbit Polyclonal Antibody
COX5A Polyclonal antibody specifically detects COX5A in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno COX5A
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:100, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:100
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen COX, COX-VA, Cytochrome c oxidase polypeptide Va, cytochrome c oxidase polypeptide, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 5A, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit Va, mitochondrial cytochrome c oxidase subunit Va, VA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human COX5A (NP_004246.2).,, Sequence:, MLGAALRRCAVAATTRADPRGLLHSARTPGPAVAIQSVRCYSHGSQETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGINTLVTYDMVPEPKIIDAALRACRRLNDFASTVRILEVVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9377
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG