missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX4NB Antibody (OTI1D6), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18182732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18182732 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18182732 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271595G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

COX4NB Monoclonal specifically detects COX4NB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX4NB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D6
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C16orf2, C16orf4, chromosome 16 open reading frame 2, COX4 neighbor, COX4AL, FAM158Bchromosome 16 open reading frame 4, neighbor of COX4, NOC4family with sequence similarity 158, member B, Protein FAM158B
Símbolos de los genes EMC8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human COX4NB (NP_006058) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10328.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.