missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX4 Antibody (CL3497) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30308080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30308080 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30308080 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP278718JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

COX4 Monoclonal antibody specifically detects COX4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL3497
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COX IV-1, COX4-1, COX4COXIV, Cytochrome c oxidase polypeptide IV, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1cytochrome c oxidase subunit IV, MGC72016
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P13073, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Loading Controls, Neuroendocrinology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1327
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.