missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX IV Isoform 2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18457838 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18457838 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18457838

Marca: Novus Biologicals H00084701D01P

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COX IV Isoform 2 Polyclonal antibody specifically detects COX IV Isoform 2 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX IV Isoform 2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS (pH 7.4)
N.º de referencia del gen NP_115998.2
Alias de gen COX IV-2, COX4, COX4-2, COX4B, COX4L2, COXIV-2, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 2, mitochondrial, Cytochrome c oxidase subunit IV isoform 2, cytochrome c oxidase subunit IV isoform 2 (lung), cytochrome c oxidase subunit IV-like 2, dJ857M17.2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno COX4I2 (NP_115998.2, 1 a.a. - 171 a.a.) full-length human protein. MLPRAAWSLVLRKGGGGRRGMHSSEGTTRGGGKMSPYTNCYAQRYYPMPEEPFCTELNAEEQALKEKEKGSWTQLTHAEKVALYRLQFNETFAEMNRRSNEWKTVMGCVFFFIGFAALVIWWQRVYVFPPKPITLTDERKAQQLQRMLDMKVNPVQGLASRWDYEKKQWKK
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84701
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.