missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX IV Isoform 2 Antibody (1F2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18477589 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18477589 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18477589

Marca: Novus Biologicals H00084701M01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

COX IV Isoform 2 Monoclonal antibody specifically detects COX IV Isoform 2 in Human, Mouse, Rat, Bovine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoblot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX IV Isoform 2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1F2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500, Immunoblotting
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_115998
Alias de gen COX IV-2, COX4, COX4-2, COX4B, COX4L2, COXIV-2, cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 2, mitochondrial, Cytochrome c oxidase subunit IV isoform 2, cytochrome c oxidase subunit IV isoform 2 (lung), cytochrome c oxidase subunit IV-like 2, dJ857M17.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno COX4I2 (NP_115998, 21 a.a. ∽ 104 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MHSSEGTTRGGGKMSPYTNCYAQRYYPMPEEPFCTELNAEEQALKEKEKGSWTQLTHAEKVALYRLQFNETFAEMNRRSNEWKT
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Hypoxia
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84701
Especies diana Human, Mouse, Rat, Bovine
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.