missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX-2 Antibody (COX2/7803R), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593236 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Janelia Fluor 646
Código de producto.
18593236 0.1 mL, Janelia Fluor 646
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593236

Marca: Novus Biologicals NBP321139JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

COX-2 Monoclonal antibody specifically detects COX-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon COX2/7803R
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen COX-2, COX2cyclooxygenase 2b, cyclooxygenase-2, EC 1.14.99, EC 1.14.99.1, GRIPGHS, hCox-2, PGG/HS, PGH synthase 2, PGHS-2, PHS II, PHS-2, prostaglandin G/H synthase 2, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 2, Prostaglandin-endoperoxide synthase 2, prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-604) of human COX-2 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5743
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.