missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX-2 Antibody (COX2/3232R), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18589193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18589193 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18589193 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308273IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

COX-2 Monoclonal antibody specifically detects COX-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon COX2/3232R
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COX-2, COX2cyclooxygenase 2b, cyclooxygenase-2, EC 1.14.99, EC 1.14.99.1, GRIPGHS, hCox-2, PGG/HS, PGH synthase 2, PGHS-2, PHS II, PHS-2, prostaglandin G/H synthase 2, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 2, Prostaglandin-endoperoxide synthase 2, prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human COX-2 protein fragment (around aa 442-572) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35354)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5743
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.