missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX-2 Antibody (COX2/1941), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18627047 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18627047 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18627047 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308272APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

COX-2 Monoclonal antibody specifically detects COX-2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX-2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon COX2/1941
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen COX-2, COX2cyclooxygenase 2b, cyclooxygenase-2, EC 1.14.99, EC 1.14.99.1, GRIPGHS, hCox-2, PGG/HS, PGH synthase 2, PGHS-2, PHS II, PHS-2, prostaglandin G/H synthase 2, prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase, Prostaglandin H2 synthase 2, Prostaglandin-endoperoxide synthase 2, prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase andcyclooxygenase)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human COX-2 protein fragment (around aa 442-572) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35354)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hypoxia, Lipid and Metabolism, Phospho Specific, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5743
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.