Learn More
Cole-Parmer™ Recipiente cerrado
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
750 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recipiente de acero inoxidable no corrosivo con tapa
- Resiste temperaturas de hasta 182 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 750 ml |
| Capacidad (imperial) | 25 oz |
| Diámetro (imperial) | 4 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento general de laboratorio |
| Incluye | Cubierta |
| Altura con tapón (métrico) | 14 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima | 182 °C |
| Peso (métrico) | 0,8 kg |
| Forma | Forma redonda |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction