Learn More
DuPont™ Mono
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Resistentes a la par que ligeros
- Cara, muñecas, cintura y tobillos elásticos
- Tratamiento antiestático en el exterior
- Uniones cosidas externas en color amarillo para diferenciación e identificación visual
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Mono con capucha |
Tamaño | M |
Material | Polietileno |
Color | Blanco |
Estilo de tobillo | Elástico |
Estilo de cuello | Con capucha |
Hood Type | 2 paneles |
Tipo de tapón | Cremallera |
Tipo de costura | Cosido |
Clase de protección | Categoría III, Tipos 5 y 6 |