missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COUP-TF II/NR2F2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Código de producto. 18306654 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18306654 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18306654

Marca: Novus Biologicals NBP310876100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COUP-TF II/NR2F2 Polyclonal specifically detects COUP-TF II/NR2F2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COUP-TF II/NR2F2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS buffer, 2% sucrose
Alias de gen Apolipoprotein A-I regulatory protein 1, ARP-1, ARP1ADP-ribosylation factor related protein 1, chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor 2, COUP transcription factor 2, COUP transcription factor II, COUP-TF II, COUP-TF2, COUPTFB, COUPTFII, COUP-TFII, MGC117452, Nuclear receptor subfamily 2 group F member 2, nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2, SVP40, TFCOUP2apolipoprotein AI regulatory protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N terminal region of human COUP-TF II/NR2F2 (NP_066285). Peptide sequence KVGMRREAVQRGRMPPTQPTHGQFALTNGDPLNCHSYLSGYISLLLRAEP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7026
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.