missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COUP-TF II/NR2F2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18240821 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18240821 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18240821

Marca: Novus Biologicals NBP131980

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COUP-TF II/NR2F2 Polyclonal specifically detects COUP-TF II/NR2F2 in Mouse, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COUP-TF II/NR2F2
Aplicaciones Western Blot, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.57mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:5000-1:20000, KnockDown Validated
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gen Apolipoprotein A-I regulatory protein 1, ARP-1, ARP1ADP-ribosylation factor related protein 1, chicken ovalbumin upstream promoter transcription factor 2, COUP transcription factor 2, COUP transcription factor II, COUP-TF II, COUP-TF2, COUPTFB, COUPTFII, COUP-TFII, MGC117452, Nuclear receptor subfamily 2 group F member 2, nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2, SVP40, TFCOUP2apolipoprotein AI regulatory protein 1
Símbolos de los genes NR2F2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human NR2F2. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 46 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7026
Especificidad de la prueba Tested in human. Not yet tested in any other species.
Especies diana Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.