missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cot inhibitor-2, MedChemExpress

Código de producto. 16478028
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478028 10 mg 10 miligramos
16493736 25 mg 25 miligramos
16470336 2 mg 2 miligramos
16460488 5 mg 5 miligramos
16457806 100 mg 100 miligramos
16423957 50 mg 50 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478028

Marca: Medchem Express HY32018

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cot inhibitor-2 is a potent, selective and orally active cot (Tpl2/MAP3K8) inhibitor with an IC50 of 1.6 nM. Cot inhibitor-2 inhibts TNF-α production in LPS-stimulated human whole blood with an IC50 of 0.3 μM.

Cot inhibitor-2 is a potent, selective and orally active cot (Tpl2/MAP3K8) inhibitor with an IC50 of 1.6 nM. Cot inhibitor-2 inhibts TNF-α production in LPS-stimulated human whole blood with an IC50 of 0.3 μM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cot inhibitor-2
CAS 915363-56-3
Color Yellow-Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25Cl2FN8
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 40 mg/mL (74.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC(NCC3=CN(N=N3)C4CCN(CC4)CC)=CC(Cl)=C2N=C1)NC5=CC=C(F)C(Cl)=C5
Peso molecular (g/mol) 539.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.43
Porcentaje de pureza 95.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.