missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cot inhibitor-1, MedChemExpress

Código de producto. 16460336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460336 2 mg 2 miligramos
16483736 25 mg 25 miligramos
16468028 10 mg 10 miligramos
16450488 5 mg 5 miligramos
16447806 100 mg 100 miligramos
16413957 50 mg 50 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460336

Marca: Medchem Express HY32015

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cot inhibitor-1 (compound 28) is a selective tumor progression loci-2 (Tpl2) kinase inhibitor with an IC50 of 28 nM. Cot inhibitor-1 shows an inhibition of TNF-alpha production in human whole blood with an IC50 of 5.7 nM.

Cot inhibitor-1 (compound 28) is a selective tumor progression loci-2 (Tpl2) kinase inhibitor with an IC50 of 28 nM. Cot inhibitor-1 shows an inhibition of TNF-alpha production in human whole blood with an IC50 of 5.7 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cot inhibitor-1
CAS 915365-57-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27Cl2FN8
Cantidad 2 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (45.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC(NCC3=CN(CCN4CCCCCC4)N=N3)=CC(Cl)=C2N=C1)NC5=CC=C(F)C(Cl)=C5
Peso molecular (g/mol) 553.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.46
Porcentaje de pureza 95.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.