Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de policarbonato
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10471242 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Diámetro exterior (métrico):
6,5 mm
6,5 mm
12 mm
24,5 mm
Área de cultivo:
0,33 cm2
1,12 cm2
4,7 cm2
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos Diámetro exterior (métrico) Área de cultivo unitSize
10471242 3 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
10301031 0,4 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
10567522 0,4 μm 12 12 mm 1,12 cm2 paquete de 48
10615345 3 μm 12 12 mm 1,12 cm2 paquete de 48
10246481 8 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
10025471 3 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
10107341 5 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 48 PCS
10147291 0,4 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
10167000 8 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10471242 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3414
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El diseño de autocentrado patentado proporciona acceso independiente a la membrana apical y la membrana basolateral de la monocapa celular. La placa multipocillo Corning™ Transwell™ con insertos de membrana de policarbonato permeable es la solución ideal para el estudio de células independientes y dependientes de anclaje.
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
  • Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
  • Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
  • Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
  • Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana translúcida de 10 µm
  • Tamaños de poro que van desde 0,4 µm hasta 8 µm de diámetro
  • Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Se suministra en placas de pocillos múltiples
  • La membrana se debe teñir para mejorar la visibilidad celular
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 6 insertos/placa de 6 pocillos
Área de cultivo 4,7 cm2
Material Policarbonato
Volumen del pocillo (métrico) 2,6 ml
Tamaño de poro 3 μm
Tipo Insertos microporosos precargado en placas de cultivo de tejidos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células epiteliales y endoteliales; estudios de patogénesis microbiana, transporte, migración/invasión y cocultivo
Diámetro exterior (métrico) 24,5 mm
N.° por paquete 6/Paq.
N.º por caja 24/caja
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6