Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de policarbonato
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10147291 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
5 μm
8 μm
N.° de pocillos:
6
12
24
Diámetro exterior (métrico):
6,5 mm
6,5 mm
12 mm
24,5 mm
Área de cultivo:
0,33 cm2
1,12 cm2
4,7 cm2
Tamaño de la unidad:
48 PCS
paquete de 24
paquete de 48
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos Diámetro exterior (métrico) Área de cultivo unitSize
10147291 0,4 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
10301031 0,4 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
10567522 0,4 μm 12 12 mm 1,12 cm2 paquete de 48
10615345 3 μm 12 12 mm 1,12 cm2 paquete de 48
10246481 8 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
10025471 3 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
10107341 5 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 48 PCS
10167000 8 μm 24 6,5 mm 0,33 cm2 paquete de 48
10471242 3 μm 6 24,5 mm 4,7 cm2 paquete de 24
9 options
Código de producto. 10147291
Marca: Corning™ 3413
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El diseño de autocentrado patentado proporciona acceso independiente a la membrana apical y la membrana basolateral de la monocapa celular. La placa multipocillo Corning™ Transwell™ con insertos de membrana de policarbonato permeable es la solución ideal para el estudio de células independientes y dependientes de anclaje.
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
  • Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
  • Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
  • Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
  • Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana translúcida de 10 µm
  • Tamaños de poro que van desde 0,4 µm hasta 8 µm de diámetro
  • Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Se suministra en placas de pocillos múltiples
  • La membrana se debe teñir para mejorar la visibilidad celular
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 12 insertos/placa de 24 pocillos
Área de cultivo 0,33 cm2
Material Policarbonato
Volumen del pocillo (métrico) 0,6 ml
Tamaño de poro 0,4 μm
Tipo Insertos microporosos precargado en placas de cultivo de tejidos
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células epiteliales y endoteliales; estudios de patogénesis microbiana, transporte, migración/invasión y cocultivo
Diámetro exterior (métrico) 6,5 mm
N.° por paquete 4 placas; 12 insertos/placa
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24