Learn More
Corning™ Inserto de membrana con revestimiento tratado con colágeno Costar™ Transwell™-COL
Tienda Corning Productos
Descripción
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
- Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
- Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
- Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
- Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana. Membrana de PTFE con recubrimiento de colágeno transparente
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Mezcla equimolar de colágeno tipo I y III
- Envasado individual
- Placas de varios pocillos incluidas en cada caja
- Estéril
Información de órdenes
Individually packed and supplied in package with tissue culture plates with lids; sterile.
Especificaciones
Especificaciones
| Área de cultivo | 0,33 cm2 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,6 ml |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Tipo | Inserto de membrana |
| Para utilizar con (equipo) | Placa de 24 pocillos |
| Diámetro del filtro (métrico) | 6,5mm |
| N.° por paquete | 1/paquete |
| N.º por caja | 24/caja |
| Revestimiento de superficie | Colágeno |
| Mostrar más |