Learn More
Corning™ Inserto de membrana con revestimiento tratado con colágeno Costar™ Transwell™-COL
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10136861 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
Para utilizar con (equipo):
Placa de 12 pocillos
Placa de 24 pocillos
Placa de 6 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Tamaño de poro Para utilizar con (equipo) unitSize
10136861 3 μm Placa de 6 pocillos paquete de 24
10042501 0,4 μm Placa de 24 pocillos paquete de 24
10457031 0,4 μm Placa de 12 pocillos paquete de 24
10216581 0,4 μm Placa de 6 pocillos paquete de 24
10005331 3 μm Placa de 12 pocillos paquete de 24
10377791 3 μm Placa de 24 pocillos paquete de 24
6 options
Código de producto. 10136861
Marca: Corning™ 3492
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las membranas transparentes tratadas con colágeno facilitan la fijación y difusión celular
Los soportes permeables, también conocidos como insertos de cultivo celular, son una herramienta esencial para el estudio de líneas celulares independientes y dependientes del anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
  • Producir un ambiente de cultivo celular que se asemeja mucho a un estado in vivo
  • Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una forma más natural porque las células se alimentan apical y basolateralmente
  • Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
  • Diseño de una diversidad de experimentos utilizando varios tamaños de poro, tipos de membrana, y revestimientos membrana. Membrana de PTFE con recubrimiento de colágeno transparente
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Mezcla equimolar de colágeno tipo I y III
  • Envasado individual
  • Placas de varios pocillos incluidas en cada caja
  • Estéril
Información de órdenes
Individually packed and supplied in package with tissue culture plates with lids; sterile.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Área de cultivo 4,7 cm2
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Volumen del pocillo (métrico) 2,6 ml
Tamaño de poro 3 μm
Tipo Inserto de membrana
Para utilizar con (equipo) Placa de 6 pocillos
Diámetro del filtro (métrico) 24 mm
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 24/caja
Revestimiento de superficie Colágeno
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 6