Descripción
El inserto Snapwell es un inserto de cultivo Transwell modificado que contiene una membrana tratada para cultivo tisular de 12 mm de diámetro sujetada por un anillo desmontable. Los insertos de cultivo se utilizan principalmente para el transporte y estudios electrofisiológicos. Una vez las células han crecido hasta confluir, esta membrana con anillo de soporte puede colocarse en cámaras Ussing o de difusión vertical u horizontal.
Información de órdenes
Los insertos de cultivo estériles se presentan en placas de 6 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 6 insertos y placa de 6 pocillos |
| Área de cultivo | 1,12 cm2 |
| Material | PET |
| Densidad de los poros | 4 x 10(6) poros por cm2 |
| Tamaño de poro | 0,4 μm |
| Tipo | Inserto de cultivo |
| Diámetro exterior (métrico) | 12 mm |
| N.° por paquete | 6/Paq. |
| N.º por caja | 24/caja |
| Esterilidad | Estériles |