missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Coronin-1a Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18518542 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18518542 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18518542

Marca: Novus Biologicals NB11058867

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Coronin-1a Polyclonal specifically detects Coronin-1a in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Coronin-1a
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500-1:1000
Formulación Supplied as serum with 5mM Sodium Azide
N.º de referencia del gen P31146
Alias de gen clipin-A, CLIPINA, CORO1, coronin, actin binding protein, 1A, coronin, actin-binding protein, 1A, coronin-1, coronin-1A, Coronin-like protein A, Coronin-like protein p57, FLJ41407, HCORO1, MGC117380, p57, TACOCLABP, Tryptophan aspartate-containing coat protein
Símbolos de los genes CORO1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno C-terminal peptide of human coronin 1a coupled to KLH. [UniProt# P31146]
Peso molecular del antígeno 55 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11151
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.