Descripción
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Cell Attachment and Proliferation |
| Formulación | Lyophilized (dialyzed against 10 mm Phosphate Buffer pH 7.7); reconstitute in dH2O or Buffered solution at neutral pH |
| Nombre | Human Vitronectin |
| Intervalo de pH | 7.7 |
| Pruebas de control de calidad | >90% by SDS-PAGE |
| Cantidad | 0,25 mg |
| Fuente | Human Plasma |
| Requisitos de almacenamiento | 2° to 8°C |
| Reactividad cruzada | Human |
| Formulario | Lyophilized |