Learn More
Corning™ Placas multipocillo con fondo plano de aminas PureCoat™
Click to view available options
Envase:
5/caja
50/caja
Descripción
Las superficies Corning PureCoat de amina (con carga positiva) y carboxilo (con carga negativa) proporcionan una mejor fijación celular, una proliferación celular más rápida y una recuperación mejorada después de la descongelación sobre las superficies TC estándar. Estas superficies funcionan con una amplia gama de tipos de células primarias, transfectadas, transformadas y exigentes, y han demostrado su utilidad en condiciones con reducción de suero o sin suero.
Especificaciones
Formato | Estándar |
Tapa | Con tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Envase | 5/caja |
Color | Negro, Fondo transparente |
Material | Poliestireno |
N.° de pocillos | 96 |
Esterilidad | Estériles |
Tratamiento de superficie | Amina |
Forma del pocillo | Plano |