Learn More
Corning™ Medio de hPSC XF NutriStem™
Código de producto. p-6960069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
15637036 100 mL 100 ml
15627036 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15637036
Marca: Corning™ 40051001B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Admite cultivos de larga duración de citoblastos pluripotentes humanos
El medio Corning NutriStem hPSC XF es un medio definido, libre de componentes xenobióticos y de suero, diseñado para apoyar el crecimiento y la expansión de células madre pluripotentes inducidas por humanos (iPSC) y células madre embrionarias humanas (ESC) en un entorno libre de alimentadores.
  • Definido y libre de xenobióticos y suero
  • Completo, listo para su uso
  • Proliferación superior de células hES y hiPS no diferenciadas
  • Pluripotencia y genotipo estables en cultivos de larga duración
  • Ampliamente probado y referenciado
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Células hES y hiPS no diferenciadas
    Clasificación Sin suero, Sin xenógenos, cGMP
    Formulario Líquido
    Esterilidad Estéril
    Con aditivos HSA
    Para utilizar con (aplicación) Uso previsto: Para investigación o procesos de fabricación posteriores únicamente
    Cantidad 100 mL
    Contenido y almacenamiento De - 25 °C a - 10 °C
    Descripción Medio de hPSC XF