Learn More
Corning™ Medio de hPSC XF NutriStem™
Descripción
El medio Corning NutriStem hPSC XF es un medio definido, libre de componentes xenobióticos y de suero, diseñado para apoyar el crecimiento y la expansión de células madre pluripotentes inducidas por humanos (iPSC) y células madre embrionarias humanas (ESC) en un entorno libre de alimentadores.
Definido y libre de xenobióticos y suero Completo, listo para su uso Proliferación superior de células hES y hiPS no diferenciadas Pluripotencia y genotipo estables en cultivos de larga duración Ampliamente probado y referenciado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células hES y hiPS no diferenciadas |
| Clasificación | Sin suero, Sin xenógenos, cGMP |
| Formulario | Líquido |
| Esterilidad | Estéril |
| Con aditivos | HSA |
| Cantidad | 500 mL |
| Contenido y almacenamiento | De - 25 °C a - 10 °C |
| Descripción | Medio de hPSC XF |