Learn More
Corning™ Probeta de poliestireno graduada
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10527041 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. unitSize
10527041 paquete de 50
1 options
Código de producto. 10527041
Marca: Corning™ 430182
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Dispensa con exactitud medios de cultivo u otros líquidos biológicos
Estas probetas graduadas de poliestireno transparente de 100 ml Corning™ están diseñadas para dispensar de forma aséptica y precisa medios de cultivo estériles u otros fluidos biológicos. Se incluye una tapa antipolvo de polietileno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Tolerancia ±1,27 mm (0,05 pulgadas)
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 50/caja
Desechables
Diámetro (imperial) 1,26 in
Incluye Tapa antipolvo de polietileno
Graduaciones 1 ml
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Subdivisión 1 mL
Forma Redondo
Diámetro (imperial) interior 1,14 in
Esterilidad Estériles
Base Type Redondo
Altura (imperial) 8,05 in
Tipo Probeta graduada