Learn More
Corning™ Matraces aforados de PFA reutilizables de clase A
Esterilización en autoclave a 121 °C
Marca: Corning™ 5650P-10
Descripción
El matraz translúcido se suministra con un tapón de rosca de perfluoroalcoxi-copolímero. Los tapones de rosca proporcionan un sellado hermético que ayudan a reducir la posibilidad de contaminación exterior. El producto se fabrica según las tolerancias de clase A definidas por la norma ISO 1042 y los matraces tienen líneas de graduación calibradas individualmente. Soportan altas temperaturas y son resistentes a una gran variedad de soluciones acuosas y disolventes orgánicos. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las graduaciones. La altura se refiere solo al matraz, sin el tapón de rosca.
Especificaciones
0,33 oz | |
Translúcido | |
10 ml | |
3,5 in | |
6/caja | |
140 °F | |
0,04 mL | |
No | |
Tapón de rosca | |
GL18 |
Copolímero de perfluoroalcoxi | |
1,2 in | |
PFA | |
9 cm | |
1/Paq. | |
60 °C | |
Esterilizable en autoclave | |
Plano | |
33 mm |