Learn More
Corning™ Portaobjetos de cultivo de poli-D-lisina/laminina BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10629842
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
8
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. N.° de pocillos unitSize
10629842 8 paquete de 12
1 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10629842
Marca: Corning™ 354688
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Probado en cuanto a su capacidad de favorecer el crecimiento de neuritas con células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata con NG108
Portaobjetos de cultivo de 8 pocillos Corning™ BioCoatTM con aplicación uniforme de PDL/laminina. Portaobjetos de vidrio con recipiente de poliestireno, tapa y herramienta de retirada de seguridad. 4/paquete, 12/caja. Los productos Corning BioCoat son una solución ideal para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero. Corning ofrece capacidades de recubrimiento personalizadas.
Vida útil: >= 3 meses a partir de la fecha de envío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Portaobjetos de cultivo
Para utilizar con (aplicación) Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
N.° por paquete 3/Paq.
N.º por caja 12/caja
N.° de pocillos 8