Learn More
Corning™ Cámara de invasión BioCoat™ Matrigel™: Con matriz Matrigel GFR
Descripción
Los insertos de cultivo celular Corning BioCoat están revestidos previamente con proteínas de matriz extracelular para aplicaciones que requieren una superficie celular recubierta de proteínas, como la adhesión celular, el crecimiento, la invasión, la migración y la diferenciación.
Los revestimientos incluyen matriz Corning Matrigel™, fibronectina, colágeno y laminina.
Especificaciones
Especificaciones
| Insertos por placa | 12 |
| Área de cultivo | 0,3 cm2 |
| Material | PET |
| Tamaño de poro | 8 μm |
| Tipo | Placa |
| Para utilizar con (aplicación) | Estudios en los que se desea obtener una interferencia mínima por factores de crecimiento |
| Cantidad | 2 |
| N.° por paquete | 12/Paq. |
| N.º por caja | 24/caja |
| Revestimiento de superficie | Matriz Matrigel™ |