Learn More
Corning™ Portaobjetos de cultivo de fibronectina BioCoat™, plasma humano
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10478632
Change view
Click to view available options
N.° de pocillos:
4
8
Tipo:
Cámaras y microportaobjetos
Portaobjetos de cultivo
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. N.° de pocillos Tipo unitSize
10478632 8 Portaobjetos de cultivo paquete de 12
10163811 4 Cámaras y microportaobjetos paquete de 12
2 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10478632
Marca: Corning™ 354631
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Se ha probado su capacidad para facilitar la adhesión y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
La fibronectina humana (HFN) es una glicoproteína ampliamente distribuida que se utiliza como sustrato para promover la unión de las células a través de su secuencia RGD de dominio de unión central. La HFN es un producto de la mayoría de las células mesenquimales y epiteliales y está presente tanto en la ECM como en el plasma. La función principal de la HFN parece ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de la herida, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, y la hemostasia/trombosis.
Aplicaciones:
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Rápida expansión de poblaciones celulares
  • Cultivo de suero libre o reducido
  • Ensayos de fijación celular
  • Estudios de los efectos de la HFN en el comportamiento celular
  • Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
  • Plasma humano
  • NOTA: Material de origen analizado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo VIH-1
    Control de calidad
    • Se ha probado la capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
    • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
    • > 90 % de pureza de fibronectina con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE)
    Almacenamiento
  • De 2 °C a 8 °C. No la congele.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo Portaobjetos de cultivo
    Para utilizar con (aplicación) Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
    Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
    N.° por paquete 3/Paq.
    N.º por caja 12/caja
    Revestimiento de superficie Fibronectina
    N.° de pocillos 8