Learn More
Corning™ Portaobjetos de cultivo de fibronectina BioCoat™, plasma humano
Descripción
La fibronectina humana (HFN) es una glicoproteína ampliamente distribuida que se utiliza como sustrato para promover la unión de las células a través de su secuencia RGD de dominio de unión central. La HFN es un producto de la mayoría de las células mesenquimales y epiteliales y está presente tanto en la ECM como en el plasma. La función principal de la HFN parece ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de la herida, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, y la hemostasia/trombosis.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Rápida expansión de poblaciones celulares
- Cultivo de suero libre o reducido
- Ensayos de fijación celular
- Estudios de los efectos de la HFN en el comportamiento celular
- Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
NOTA: Material de origen analizado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo VIH-1
Control de calidad
- Se ha probado la capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- > 90 % de pureza de fibronectina con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE)
Almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Cámaras y microportaobjetos |
| Para utilizar con (aplicación) | Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| N.° por paquete | 3/Paq. |
| N.º por caja | 12/caja |
| Revestimiento de superficie | Fibronectina |
| N.° de pocillos | 4 |