Learn More
Corning™ Inserto de placa multipocillo de colágeno fibrilar BioCoat™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10192141
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10192141 1 μm paquete de 24
1 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10192141
Marca: Corning™ 354474
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Membranas de PET con un tamaño de poro de 1 μm
12 insertos empaquetados en una placa de 24 pocillos, 2 placas por caja
Los insertos de cultivo celular Corning BioCoat están revestidos previamente con proteínas de matriz extracelular para aplicaciones que requieren una superficie celular recubierta de proteínas, como la adhesión celular, el crecimiento, la invasión, la migración y la diferenciación.
Almacenamiento: De 2° a 8 °C; vida útil: >= 3 meses a partir de la fecha de envío
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Insertos por placa 12
Área de cultivo 0,3 cm2
Material PET
Tamaño de poro 1 μm
Cantidad 2
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
N.° por paquete 12/Paq.
N.º por caja 24/caja