Learn More
Corning™ Inserto de control BioCoat™, membrana de PET
Código de producto. 10574271
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
N.° de pocillos:
6
24
Insertos por placa:
6
12
Cantidad:
2
4
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Tamaño de poro N.° de pocillos Insertos por placa Cantidad unitSize
10574271 8 μm 6 6 4 paquete de 24
10393032 0,4 μm 6 6 4 paquete de 24
10303042 0,4 μm 24 12 2 paquete de 24
10109361 1 μm 6 6 4 paquete de 24
10406421 1 μm 24 12 2 paquete de 24
10047911 3 μm 6 6 4 paquete de 24
10057911 3 μm 24 12 2 paquete de 24
10274901 8 μm 24 12 2 paquete de 24
8 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10574271
Marca: Corning™ 354576
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Se utilizan junto con insertos BD BioCoat™ durante el estudio de los efectos del componente ECM que está presente en el inserto de cultivo celular BD BioCoat
Los insertos de cultivo celular Corning BioCoat están revestidos previamente con proteínas de matriz extracelular para aplicaciones que requieren una superficie celular recubierta de proteínas, como la adhesión celular, el crecimiento, la invasión, la migración y la diferenciación.
Los revestimientos incluyen matriz Corning Matrigel™, fibronectina, colágeno y laminina.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Insertos por placa 6
Área de cultivo 4,2 cm2
Material PET
Tamaño de poro 8 μm
Tipo Placa de pocillos
Cantidad 4
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
N.° por paquete 6/Paq.
N.º por caja 24/caja
Revestimiento de superficie Control BioCoat
N.° de pocillos 6