Learn More
Corning™ Inserto de control BioCoat™, membrana de PET
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
N.° de pocillos:
6
24
Insertos por placa:
6
12
Cantidad:
2
4
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Descripción
Los insertos de cultivo celular Corning BioCoat están revestidos previamente con proteínas de matriz extracelular para aplicaciones que requieren una superficie celular recubierta de proteínas, como la adhesión celular, el crecimiento, la invasión, la migración y la diferenciación.
Los revestimientos incluyen matriz Corning Matrigel™, fibronectina, colágeno y laminina.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
Especificaciones
Especificaciones
| Insertos por placa | 6 |
| Área de cultivo | 4,2 cm2 |
| Material | PET |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Tipo | Placa de pocillos |
| Cantidad | 4 |
| Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| N.° por paquete | 6/Paq. |
| N.º por caja | 24/caja |
| Revestimiento de superficie | Control BioCoat |
| Mostrar más |