Learn More
Corning™ Insertos de colágeno I con membrana de PET BioCoat™
Descripción
- Cada lote se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- El instrumental de cultivo celular se ha probado en cuanto a su capacidad para favorecer una fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
- Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
- Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
- Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos; el instrumental para cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para uso exclusivo en investigación.
Información de órdenes
También hay disponibles cantidades a granel; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 0,3 μm |
| Tipo | Inserto de cultivo celular |
| Para utilizar con (aplicación) | Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| Cantidad | 1 |
| Requisitos de almacenamiento | De 2° a 8 °C |
| N.° de pocillos | 24 |