Learn More
Corning™ Insertos de colágeno I con membrana de PET BioCoat™
Código de producto. 10133861
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,3 μm
0,4 μm
0,45 μm
1 μm
3 μm
Tipo:
Inserto de cultivo celular
Placa de pocillos
Cantidad:
1
2
4
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 4
Código de producto. Tamaño de poro Tipo Cantidad unitSize
10133861 0,3 μm Inserto de cultivo celular 1 paquete de 4
10488262 1 μm Placa de pocillos 2 paquete de 24
10366151 0,45 μm Placa de pocillos 4 paquete de 24
10295091 0,4 μm Placa de pocillos 2 paquete de 24
10122851 3 μm Placa de pocillos 4 paquete de 24
10526001 3 μm Placa de pocillos 2 paquete de 24
6 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10133861
Marca: Corning™ 354598
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Ideales para aplicaciones que requieren la adhesión, el crecimiento y la diferenciación neuronal de líneas celulares transfectadas
  • Cada lote se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • El instrumental de cultivo celular se ha probado en cuanto a su capacidad para favorecer una fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
  • Diseñadas para imitar cuidadosamente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células
  • Los componentes de la matriz se aplican como un revestimiento ópticamente transparente y uniforme
  • Todos los lotes se han probado con resultados negativos para bacterias y hongos; el instrumental para cultivo celular se ha probado como apto para favorecer la fijación firme de células granulosas de cerebelo de rata
Para uso exclusivo en investigación.
Información de órdenes
También hay disponibles cantidades a granel; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de poro 0,3 μm
Tipo Inserto de cultivo celular
Para utilizar con (aplicación) Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas
Cantidad 1
Requisitos de almacenamiento De 2° a 8 °C
N.° de pocillos 24