Learn More
Corning™ Portaobjetos de cultivo multipocillo de vidrio de colágeno I BioCoat™
Descripción
El colágeno I, que se encuentra en la mayoría de los tejidos y órganos, es más abundante en la dermis, los tendones y los huesos. Es una parte integral del marco que mantiene juntas las células y los tejidos y ha sido reconocida como una matriz útil para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede ejercer efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento, la migración y la diferenciación de una variedad de tipos de células.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Rápida expansión de poblaciones celulares
- Cultivos sin suero o de suero reducido
- Ensayos de fijación celular
- Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
- Tendón de cola de rata
Control de calidad
- Se somete a pruebas para comprobar la capacidad de favorecer la fijación y la propagación de células de fibrosarcoma humano HT-1080
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- >90 % de pureza de colágeno I por SDS-PAGE
Almacenamiento
- 4 °C a 30 °C en condiciones secas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos de cultivo |
| Para utilizar con (aplicación) | Adhesión, crecimiento y diferenciación de líneas celulares neuronales y transfectadas |
| N.° por paquete | 3/Paq. |
| N.º por caja | 12/caja |
| Revestimiento de superficie | Colágeno I |
| N.° de pocillos | 8 |