Learn More
Corning™ Sistema de angiogénesis para la formación de tubos de células endoteliales BioCoat™
Código de producto. 10737894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1
5
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10737894 1 cada uno
10244152 5 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10737894 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354149
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Includes
Una placa de inserto Falcon™ Multiwell de 24 pocillos y una placa receptora de 24 pocillos sin tratamiento para cultivo de tejidos con tapa
Evalúe y cuantifique la invasión de células endoteliales mediante fluorescencia en tiempo real y la preparación de muestras no destructiva
  • Sistema de ensayo altamente reproducible
  • Ideal para la detección de agentes antiangiogénicos
  • Rápida adquisición de imágenes y cuantificación de datos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño de poro 3 μm
Tipo Microplaca
Cantidad 1
N.° por paquete 1/Paq.
N.º por caja 1 unidad
Revestimiento de superficie BioCoat
Color Negro, transparente
N.° de pocillos 96