Learn More
Corning™ Sistema de angiogénesis para la formación de tubos de células endoteliales BioCoat™
Descripción
Includes
Una placa de inserto Falcon™ Multiwell de 24 pocillos y una placa receptora de 24 pocillos sin tratamiento para cultivo de tejidos con tapa
- Sistema de ensayo altamente reproducible
- Ideal para la detección de agentes antiangiogénicos
- Rápida adquisición de imágenes y cuantificación de datos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Tipo | Microplaca |
| Cantidad | 5 |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| N.º por caja | 5/caja |
| Revestimiento de superficie | BioCoat |
| Color | Negro, transparente |
| N.° de pocillos | 96 |