Learn More
Corning™ Microplacas sólidas de bajo volumen de 384 pocillos
Mismos volúmenes bajos de reactivos que las placas de 1536 de pocillos sin la necesidad de nuevos instrumentos
Marca: Corning™ 3824
Detalles adicionales : Peso : 3.78900kg
Descripción
Las placas de poliestireno incorporan un exclusivo diseño de pocillo de cuadrado a redondo con un fondo de forma cónica que proporciona un acceso y una adquisición de imágenes más sencillos para lograr un rendimiento excelente en los ensayos.
- El fondo reduce la captura de líquido y aire, aumenta la relación de señal-ruido y reduce la señal FP (mP) cuando se trabaja con volúmenes muy bajos
- Cada pocillo tiene un borde elevado para reducir la contaminación cruzada durante el ensayo y el proceso de manipulación de líquidos
- Elija entre placas negras para aplicaciones de fluorescencia o blancas para aplicaciones de luminiscencia
- Ideal para inmunoensayos
- Pueden unir biomoléculas medias (> 10 kDa) y grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrófobas
- Volumen de trabajo: De 2 a 20 μl
Especificaciones
Sin código de barras | |
Sin tapa | |
Blanco | |
384 | |
No estéril | |
Plano | |
50/caja |
Estándar | |
16 x 24 | |
Poliestireno | |
De 5 a 40 μl | |
No adherente | |
Facilita el acceso y la adquisición de imágenes para lograr un rendimiento de los ensayos superior, aplicaciones de fluorescencia, reducir la contaminación cruzada durante los ensayos y el proceso de manipulación de líquidos | |
Blanco |