Learn More
Placa de cobre, alta conductividad sin oxígeno (OFHC), aleación 101, 6,35 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
337.00€ - 1075.00€
CAS | 7440-50-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Cu |
Peso molecular (g/mol) | 63.55 |
Número MDL | MFCD00010965 |
Clave InChI | RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
PubChem CID | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
SMILES | [Cu] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15453955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045190.GT |
150 x 150 mm |
337.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15463955
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045190.HB |
300 x 300 mm |
1075.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Copper foil, Oxygen-Free High Conductivity (OFHC), alloy 101 is used for automotive rectifiers, transistor component bases, high resistance-ratio cryogenic shunts, wave guides, hollow conductors, anodes for vacuum tubes, coaxial cable, coaxial tube, klystrons, microwave tubes, bus bars, lead-in wire, vacuum seals and glass-to-metal seals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7440-50-8 | |
63.55 | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
[Cu] |
Cu | |
MFCD00010965 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 |
Especificaciones
Copper | |
Copper colored plate | |
MFCD00010965 | |
Insoluble in water. | |
[Cu] | |
63.55 | |
CHEBI:48107 | |
Placa, alta conductividad sin oxígeno (OFHC), aleación 101, 6,35 mm de grosor |
7440-50-8 | |
Cu | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N | |
ácido nítrico | |
944 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'rtecsNumber' : GL5325000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only